4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33451-1G OR33451-5G
APOSOR33451-1GEA 2520 DKK
APOSOR33451-1G APOSOR33451-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₆H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09152704
CAS-nummer: 952182-92-2