Methyl2-chlor-5-iodnicotinat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33437-1G OR33437-5G
APOSOR33437-1GEA 226 DKK
APOSOR33437-1G APOSOR33437-5G
Methyl2-chlor-5-iodnicotinat 95%
Methyl2-chlor-5-iodnicotinat
Formel: C₇H₅ClINO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659607
CAS-nummer: 78686-83-6