2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3342-1G OR3342-5G
APOSOR3342-1GEA 164 DKK
APOSOR3342-1G APOSOR3342-5G
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin 95%
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₇N₃O₂
Smeltepunkt: 147…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047443
CAS-nummer: 21901-29-1