4-Nitrostyrene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33416-25G OR33416-5G
APOSOR33416-25GEA 2260 DKK
APOSOR33416-25G APOSOR33416-5G
4-Nitrostyrene 95%
4-Nitrostyrene
Formel: C₈H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041254
CAS-nummer: 100-13-0