2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33397-1G OR33397-5G
APOSOR33397-1GEA 2520 DKK
APOSOR33397-1G APOSOR33397-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001307
CAS-nummer: 55241-70-8