[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33395-1G OR33395-5G
APOSOR33395-1GEA 2520 DKK
APOSOR33395-1G APOSOR33395-5G
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001302
CAS-nummer: 130441-68-8