2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR33393-1G OR33393-25G OR33393-5G
APOSOR33393-1GEA 175 DKK
APOSOR33393-1G APOSOR33393-25G APOSOR33393-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₀H₈O₂
Smeltepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02380378
CAS-nummer: 29978-83-4