Triisopropylborat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3339-1L OR3339-500ML OR3339-2.5L
APOSOR3339-1LEA 828 DKK
APOSOR3339-1L APOSOR3339-500ML APOSOR3339-2.5L
Triisopropylborat 99%
Triisopropylborat
Formel: C₉H₂₁BO₃
Kogepunkt: 139…141 °C
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 0,815 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008872
CAS-nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN nummer: 2616
ADR: 3,II