6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33381-1G OR33381-5G
APOSOR33381-1GEA 2520 DKK
APOSOR33381-1G APOSOR33381-5G
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime
Formel: C₉H₈ClNOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056679
CAS-nummer: 1029134-50-6