3-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33366-1G OR33366-25G OR33366-5G
APOSOR33366-1GEA 1360 DKK
APOSOR33366-1G APOSOR33366-25G APOSOR33366-5G
3-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide 95%
3-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide
Formel: C₁₃H₁₈ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793443
CAS-nummer: 454473-71-3