4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33362-1G OR33362-5G
APOSOR33362-1GEA 2030 DKK
APOSOR33362-1G APOSOR33362-5G
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine
Formel: C₁₂H₁₅N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665128
CAS-nummer: 111897-11-1