3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Bromo-1-(3-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
OR33359-1G OR33359-5G
APOSOR33359-1GEA 4040 DKK
APOSOR33359-1G APOSOR33359-5G
3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene
Formel: C₆H₄BrClOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793892
CAS-nummer: 256486-71-2