2-Chloro-2'-methoxyacetanilide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33345-25G OR33345-5G
APOSOR33345-25GEA 6100 DKK
APOSOR33345-25G APOSOR33345-5G
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00095394
CAS-nummer: 55860-22-5