2-(3-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33316-1G OR33316-25G OR33316-5G
APOSOR33316-1GEA 1360 DKK
APOSOR33316-1G APOSOR33316-25G APOSOR33316-5G
2-(3-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
2-(3-Iodophenoxy)pyrimidine
Formel: C₁₀H₇IN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056676
CAS-nummer: 886362-02-3