2-Isopropylpiperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33314-1G OR33314-5G
APOSOR33314-1GEA 2520 DKK
APOSOR33314-1G APOSOR33314-5G
2-Isopropylpiperazine 95%
2-Isopropylpiperazine
Formel: C₇H₁₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07373042
CAS-nummer: 84468-53-1