1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrrole
OR33312-1G OR33312-5G
APOSOR33312-1GEA 1360 DKK
APOSOR33312-1G APOSOR33312-5G
1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether 95%
1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether
Formel: C₈H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659604
CAS-nummer: 93217-61-9