1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33303-1G OR33303-5G
APOSOR33303-1GEA 915 DKK
APOSOR33303-1G APOSOR33303-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
Smeltepunkt: 104…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091541
CAS-nummer: 91331-86-1