2,4,6-Trichlorphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3330-1G OR3330-5G OR3330-25G
APOSOR3330-1GEA 164 DKK
APOSOR3330-1G APOSOR3330-5G APOSOR3330-25G
2,4,6-Trichlorphenylboronsyre 98%
2,4,6-Trichlorphenylboronsyre
Formel: C₆H₄BCl₃O₂
Smeltepunkt: 162…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01074621
CAS-nummer: 73852-18-3