Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33289-1G OR33289-5G OR33289-25G
APOSOR33289-1GEA 1360 DKK
APOSOR33289-1G APOSOR33289-5G APOSOR33289-25G
Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117820
CAS-nummer: 357670-16-7