2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR33278-1G OR33278-25G OR33278-5G
APOSOR33278-1GEA 1360 DKK
APOSOR33278-1G APOSOR33278-25G APOSOR33278-5G
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile
Formel: C₉H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02629373
CAS-nummer: 385383-45-9