5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33271-1G OR33271-5G
APOSOR33271-1GEA 1220 DKK
APOSOR33271-1G APOSOR33271-5G
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formel: C₈H₆BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871728
CAS-nummer: 478258-70-7