2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33266-1G OR33266-5G
APOSOR33266-1GEA 1360 DKK
APOSOR33266-1G APOSOR33266-5G
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02082011
CAS-nummer: 149384-09-8