2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33264-1G OR33264-5G
APOSOR33264-1GEA 2030 DKK
APOSOR33264-1G APOSOR33264-5G
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole
Formel: C₇H₆ClN₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871711
CAS-nummer: 453557-78-3