2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33256-1G OR33256-5G
APOSOR33256-1GEA 915 DKK
APOSOR33256-1G APOSOR33256-5G
2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile 95%
2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile
Formel: C₁₂H₉N₃O
Molekylvægt: 211.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01443818
CAS-nummer: 339105-55-4