3-Hydroxy-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33251-1G OR33251-5G
APOSOR33251-1GEA 2030 DKK
APOSOR33251-1G APOSOR33251-5G
3-Hydroxy-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one 95%
3-Hydroxy-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]chromen-4-one
Formel: C₁₁H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01443897
CAS-nummer: 182115-55-5