Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33243-1G OR33243-25G OR33243-5G
APOSOR33243-1GEA 1360 DKK
APOSOR33243-1G APOSOR33243-25G APOSOR33243-5G
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₆ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793430
CAS-nummer: 339100-86-6