5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33239-1G OR33239-5G
APOSOR33239-1GEA 2300 DKK
APOSOR33239-1G APOSOR33239-5G
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₁H₈ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935950
CAS-nummer: 321848-49-1