2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33230-1G OR33230-5G
APOSOR33230-1GEA 2520 DKK
APOSOR33230-1G APOSOR33230-5G
2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride 95%
2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₈ClN₃O₂
Molekylvægt: 271.75 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01114500
CAS-nummer: 275374-83-9