(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33225-1G OR33225-5G
APOSOR33225-1GEA 1530 DKK
APOSOR33225-1G APOSOR33225-5G
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 95%
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00454210
CAS-nummer: 53062-98-9