2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR33223-1G OR33223-5G
APOSOR33223-1GEA 1360 DKK
APOSOR33223-1G APOSOR33223-5G
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00141691
CAS-nummer: 20656-08-0