1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33216-1G OR33216-5G
APOSOR33216-1GEA 4040 DKK
APOSOR33216-1G APOSOR33216-5G
1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₀ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00232709
CAS-nummer: 338982-47-1