1-Benzyl-5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33214-1G OR33214-5G
APOSOR33214-1GEA 2520 DKK
APOSOR33214-1G APOSOR33214-5G
1-Benzyl-5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₀ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140288
CAS-nummer: 101384-62-7