4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33193-1G OR33193-25G OR33193-5G
APOSOR33193-1GEA 1360 DKK
APOSOR33193-1G APOSOR33193-25G APOSOR33193-5G
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659581
CAS-nummer: 79421-40-2