4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3319-1G OR3319-5G
APOSOR3319-1GEA 2240 DKK
APOSOR3319-1G APOSOR3319-5G
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 98%
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
Formel: C₉H₉BN₂O₃
Smeltepunkt: 188…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436062
CAS-nummer: 913835-70-8