Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
OR33179-1G OR33179-5G
APOSOR33179-1GEA 589 DKK
APOSOR33179-1G APOSOR33179-5G
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
Formel: C₉H₁₁BrClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663802
CAS-nummer: 42718-20-7