1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33178-1G OR33178-5G
APOSOR33178-1GEA 2300 DKK
APOSOR33178-1G APOSOR33178-5G
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone
Formel: C₁₃H₁₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00116065
CAS-nummer: 30877-81-7