N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33172-1G OR33172-5G
APOSOR33172-1GEA 2520 DKK
APOSOR33172-1G APOSOR33172-5G
N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel: C₈H₁₂N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03848700
CAS-nummer: 40534-18-7