7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33159-1G OR33159-5G
APOSOR33159-1GEA 2030 DKK
APOSOR33159-1G APOSOR33159-5G
7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 95%
7-Cyclopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formel: C₁₀H₈N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03305760
CAS-nummer: 866132-04-9