Methyl-1-(4-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33151-1G OR33151-5G
APOSOR33151-1GEA 2030 DKK
APOSOR33151-1G APOSOR33151-5G
Methyl-1-(4-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Methyl-1-(4-chlorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formel: C₁₂H₉ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001289
CAS-nummer: 453557-76-1