1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33149-1G OR33149-5G
APOSOR33149-1GEA 2030 DKK
APOSOR33149-1G APOSOR33149-5G
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
1-(3-Acetylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone
Formel: C₁₃H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02570851
CAS-nummer: 453557-75-0