2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3314-250MG OR3314-100MG
APOSOR3314-250MGEA 216 DKK
APOSOR3314-250MG APOSOR3314-100MG
2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid
Formel: C₆H₆BClO₃
Smeltepunkt: 263…265 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689478
CAS-nummer: 913835-71-9