3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2E)-3-Amino-3-(4-bromophenyl)prop-2-enenitrile
OR33137-1G OR33137-25G OR33137-5G
APOSOR33137-1GEA 1360 DKK
APOSOR33137-1G APOSOR33137-25G APOSOR33137-5G
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95%
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile
Formel: C₉H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01871637
CAS-nummer: 748807-82-1