N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33126-1G OR33126-5G
APOSOR33126-1GEA 1360 DKK
APOSOR33126-1G APOSOR33126-5G
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formel: C₁₀H₁₀INO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01327898
CAS-nummer: 23779-17-1