N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(4-Chlorobenzyl)urea
OR33123-1G OR33123-25G OR33123-5G
APOSOR33123-1GEA 1360 DKK
APOSOR33123-1G APOSOR33123-25G APOSOR33123-5G
N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
N-(4-Chlorobenzyl)urea
Formel: C₈H₉ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01314630
CAS-nummer: 65608-74-4