1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33118-1G OR33118-5G
APOSOR33118-1GEA 2030 DKK
APOSOR33118-1G APOSOR33118-5G
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one
Formel: C₁₂H₁₄BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056661
CAS-nummer: 178261-64-8