3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33117-1G OR33117-5G
APOSOR33117-1GEA 2030 DKK
APOSOR33117-1G APOSOR33117-5G
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one
Formel: C₁₂H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056660
CAS-nummer: 34523-87-0