1-Methylindol-3yl-eddikesyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33110-25G OR33110-5G
APOSOR33110-25GEA 3870 DKK
APOSOR33110-25G APOSOR33110-5G
1-Methylindol-3yl-eddikesyre 95%
1-Methylindol-3yl-eddikesyre
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130160
CAS-nummer: 1912-48-7