N-(4-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33106-1G OR33106-25G OR33106-5G
APOSOR33106-1GEA 1360 DKK
APOSOR33106-1G APOSOR33106-25G APOSOR33106-5G
N-(4-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
N-(4-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Formel: C₁₃H₁₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793413
CAS-nummer: 339015-92-8