4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33101-1G OR33101-5G OR33101-25G
APOSOR33101-1GEA 1360 DKK
APOSOR33101-1G APOSOR33101-5G APOSOR33101-25G
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide 95%
4-Chloro-N-(5-chloro-2-pyridinyl)butanamide
Formel: C₉H₁₀Cl₂N₂O
Molekylvægt: 233.1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664609
CAS-nummer: 339014-78-7