(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33098-1G OR33098-5G
APOSOR33098-1GEA 1360 DKK
APOSOR33098-1G APOSOR33098-5G
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one 95%
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-naphthyl)-2-propen-1-one
Formel: C₁₅H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00179142
CAS-nummer: 138716-23-1